Learn More
Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Kombinieren Sie Ihre Omnifit™ Ersatzglasröhrchen für EZ und EZ SolventPlus™ Säulenlängen, und nutzen Sie Ihre vorhandenen Endstücke für ultimative Flexibilität
Marke:  Kinesis 006ERG-06-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15805284
  • 111.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
13-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine Leitung mit unterschiedlicher Länge für Ihre vorhandenen Endstücke, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Spezifikation
Spezifikation
Omnifit™ EZ-Ersatzglas, 6.6 x 150 mm; je 1
6.6 mm
150 mm
Omnifit™ EZ und EZ SolventPlus™ Säulen
Flüssigchromatographie (LC)
Glas