missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Omnifit™ SolventPlus™ Chromatographiesäulen und Ersatzteile

Entwickelt für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln, aber ebenso kompatibel mit wässrigen Lösungsmittelsystemen

Marke:  Kinesis™ 006SFE-50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13114174

  • 433.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
30-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mit der Borosilikatglas- und PTFE-Ausführung mit Chemraz™ O-Ringen und PTFE-Fritten kommen nur inerte Materialien mit den Flüssigkeitspfad in Kontakt
  • ETFE-Endkappen und Befestigungsmuttern gewährleisten eine chemisch inerte Verbindung zum und aus dem System
  • Das PTFE-Endstück bildet die Primärdichtung zum Glas und verfügt über ein gleichmäßiges Verteilungsmuster, um eine gleichmäßige Probenanwendung über die Bettoberfläche zu ermöglichen
  • Die fertig montierte Säule umfasst feste oder einstellbare Endstücke ( in FF-, AF- oder AA-Ausführung) und 30 μm-PE-Fritten

Spezifikation

Spezifikation

Omnifit SolventPlus Chromatographiesäulen
50 mm
Festes Ersatzendstück
50 mm
Videos
Dokumentation