Learn More
Kinesis™ Omnifit™ SolventPlus™ Chromatographiesäulen und Ersatzteile
Entwickelt für die Verwendung mit organischen Lösungsmitteln, aber ebenso kompatibel mit wässrigen Lösungsmittelsystemen
Marke:  Kinesis™ 006SCC-06-10-AF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13124094
  • 505.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit der Borosilikatglas- und PTFE-Ausführung mit Chemraz™ O-Ringen und PTFE-Fritten kommen nur inerte Materialien mit den Flüssigkeitspfad in Kontakt
  • ETFE-Endkappen und Befestigungsmuttern gewährleisten eine chemisch inerte Verbindung zum und aus dem System
  • Das PTFE-Endstück bildet die Primärdichtung zum Glas und verfügt über ein gleichmäßiges Verteilungsmuster, um eine gleichmäßige Probenanwendung über die Bettoberfläche zu ermöglichen
  • Die fertig montierte Säule umfasst feste oder einstellbare Endstücke ( in FF-, AF- oder AA-Ausführung) und 30 μm-PE-Fritten
Spezifikation
Spezifikation
Omnifit SolventPlus Chromatographiesäulen
SolventPlus Chromatographiesäule
6.6 mm
6.6 mm
100 mm
Glassäulenbaugruppe, Fritten-Kit, Anschluss-Kit; ein verstellbares, ein festes Endstück