Learn More
Diba Omnifit™ Flaschenverschlüsse der “T”-Serie
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Enthält:
Drei Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, vier Anschlüsse
Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, zwei Anschlüsse
Vier Anschlüsse
Zwei Anschlüsse
Beschreibung
Easy to use and versatile range of caps requires no fittings
- Mit Luer-Anschluss, mitten durch den Schlauch
- Drücken Sie einfach Hartwandschläuche mit 1/8 Zoll Außendurchmesser durch die Anschlüsse
- Verwenden Sie für Hartwandschläuche mit 1/16 Zoll Außendurchmesser den mit der Kappe mitgelieferten OF9LA-Adapter
- Verwenden Sie Adapter der OF9BA-Serie für Weichwandschläuche
- Das Design zur Verhinderung von Verdrehungen verhindert ein Abknicken des Schlauchs beim Entfernen der Kappe
- Jeder Anschluss kann auch mit Luer-Steckern verwendet werden
- Mit Polypropylen-Schraubverschluss und chemisch inertem, festem PTFE-Gehäuse
Nicht für die Verwendung unter Druck mit Luer-Produktanschlüssen empfohlen, da kein Luer-Lock verwendet wird.
Bestellinformation
Erhältlich mit Luer-Anschluss oder Luer-Anschluss mit Fluorkohlenstoffrückschlagventil und PTFE-Einlassfilter mit 10 μm Porosität, mit dem Luft in die Flasche strömen kann, während gleichzeitig Partikelkontamination verhindert und das Austreten schädlicher Dämpfe vermieden werden.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 54 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lösungsmittelflasche der T-Serie |
Enthält | Integriertes Rückschlagventil und Einlassfilter, vier Anschlüsse |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 29.8 mm |
Material | PTFE |
Anzahl pro Karton | 1 Kartons |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |