Learn More
Diba Omnifit™ Kühlfallenflasche der Serie “T” und Indikator
Catalog Number 13186914
Encompass_Preferred
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
5/Pckg.
Jeweils
Anwenderfreundlich
Nicht für die Verwendung unter Druck mit Luer-Produktanschlüssen empfohlen, da kein Luer-Lock verwendet wird.
Bestellinformation
Erhältlich mit Luer-Anschluss oder Luer-Anschluss mit Fluorkohlenstoffrückschlagventil und PTFE-Einlassfilter mit 10 μm Porosität, mit dem Luft in die Flasche strömen kann, während gleichzeitig Partikelkontamination verhindert und das Austreten schädlicher Dämpfe vermieden werden.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für destilliertes Wasser, Lebensmittel
Material PTFE
Anzahl pro Karton 5/Pckg.
Halsausführung 1/4–28