Learn More
B Braun™ Omnifix™ Solo 3-teilige Spritzen
Beschreibung
- Gute Sichtbarkeit; transparenter Zylinder mit dauerhaften, auffälligen Graduierungen
- Sicherer Stopp verhindert unbeabsichtigtes Zurückziehen des Kolbens
- Doppelt dichter Stopper verhindert ein Auslaufen des Medikaments
- Große, feste Fingergriffe
- Die Komponenten enthalten kein DEHP, PVC oder anderes Naturkautschuklatex
- Einwegprodukt
- Der Kolben mit doppeltem Dichtungsring sorgt für langsames Ansaugen und eine langsame Injektion
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 7886-1, ISO 10993 bzw. DIN EN 30993 |
| Material | Polyisopren-Gummi (Spitze), Polypropylen (Zylinder), Polypropylen (Kolben) |
| Farbe | Naturfarben |
| Beschreibung | Schwarze Graduierung mit hohem Kontrast |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur langsamen Aspiration und Injektion |
| Latexfrei | Ja |
| Produkttyp | Zentrische dreiteilige Spritze mit Luer-Lock-Anschluss |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Graduierungen | 1 mL |
| Menge | 1/Pckg. |
| Mehr anzeigen |