Learn More
Merck Omnipore™ Membranfilter aus PTFE mit glatter Oberfläche
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
325.00 € - 646.00 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PTFE |
Porengröße | 1,0 μm |
Filtercode | JAWP |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10174213
|
Merck
JAWP01300 |
13 mm |
325.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10418793
|
Merck
JAWP14225 |
142 mm |
646.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787074
|
Merck
JAWP02500 |
25 mm |
406.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10123643
|
Merck
JAWP09025 |
90 mm |
451.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10255933
|
Merck
JAWP04700 |
47 mm |
570.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Our Fluoropore™ membrane is a hydrophobic, polytetrafluoroethylene (PTFE) polymer membrane bonded to a high density polyethylene support to improve the handling characteristics of the filter for normal applications. Fluoropore™ membranes provide broad chemical compatibility, high flow rates and consistency. (Please note that catalogue numbers containing in.FHUP in. are unlaminated, or produced without a backing.)Our Omnipore™ membrane is a hydrophilic PTFE membrane that is compatible with virually all solvents, acids, and alkaline solutions.
Features & Benefits:
- Biologically and chemically inert
- High porosity yields high flow rates
- Hydrophobic and hydrophilic PTFE varieties available for filtration of aqueous and organic-based samples
Applications:
- Fluoropore™ Membrane: Clarifying Acids, Bases and Solvents; Air Monitoring; Filtering and Venting Gases; UV Spectroscopy
- Omnipore™ Membrane: Filtration of Aqueous Solutions, Clarifying Acids and Alkaline Solution
Spezifikation
Weiß | |
PTFE | |
JAWP | |
Glatt | |
85 µm |
Siebfilter | |
1,0 μm | |
Die Membran besteht aus hydrophilem PTFE, das mit praktisch allen Lösungsmitteln, Säuren und alkalischen Lösungen verträglich ist | |
130 °C | |
Filtermembranen |