missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oncrasin 1, Tocris Bioscience™

Induces abnormal nuclear aggregation of PKCι; proapoptotic

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 342710

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412994

  • 199.92 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Proapoptotic agent that induces abnormal nuclear aggregation of PKCι and suppresses RNA transcription. Exhibits antiproliferative effects against various human tumor cell lines with K-Ras mutations (IC50 ≤ 3 μM) with minimal effects on normal epithelial cells and inhibits human xenograft growth by 75% in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

75629-57-1
269.728
oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
1-[(4-chlorophenyl)methyl]indole-3-carbaldehyde
C16H12ClNO
ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
872445
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2CC3=CC=C(C=C3)Cl)C=O

Spezifikation

10mg
75629-57-1
oncrasin-1, 1-4-chlorobenzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin 1, 1-4-chlorophenyl methyl indole-3-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1-4-chloro-benzyl-1h-indole-3-carbaldehyde, oncrasin1, cambridge id 5601604, n-4-chlorobenzyl-3-formylindole, oncrasin hplc
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2CC3=CC=C(C=C3)Cl)C=O
269.728
269.73
Oncrasin 1
C16H12ClNO
ZDRQMXCSSAPUMM-UHFFFAOYSA-N
1-[(4-chlorophenyl)methyl]indole-3-carbaldehyde
872445
>98%
Videos
Dokumentation