Learn More
Smeg™ Wagen-System für Spritzen verschiedener Höhe
Ermöglicht das gleichzeitige Waschen von Enghals-Glasbehältern (Kolben, Becher, Rundbodenkolben) und 20 Pipetten. Smeg Instruments Wagen-System für Spritzen verschiedener Höhe ermöglicht das gleichzeitige Waschen vieler verschiedener Glasarten.
Marke:  Smeg™ LPM20/20DS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11925594
  • 2180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das System ermöglicht das gleichzeitige Waschen vieler verschiedener Glasarten
Spezifikation
Spezifikation
Wagen-System für Spritzen verschiedener Höhe