Learn More
Idex Einteilige Fingertight-Fittings (Hochdruck): PEEK
Beschreibung
Konusförmige Fingertight-Anschlüsse können bis zu 9.000 psi standhalten.
Mit Fingertight-Fittings kann eine praktische Kapillarverbindung erstellt werden, ohne dass beim Festziehen des Fittings Schraubenschlüssel oder Spezialwerkzeuge erforderlich sind.
- Drücke bis zu 7.000 psi (483 bar)
- Temperaturen bis 125 °C
- Fingertights für 1/16 in. Außendurchmesser und kleinere Kapillaren
- Austauschbare Hülsen für zweiteilige Versionen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Fingertight, einteiliges Fitting |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,82 in. |
| Nenndruck | 5.000 psi |
| Menge | Pack of 10 |
| Material | PEEK |
| Farbe | Natürlich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch mit 1/16 in. AD |