Learn More
Cytiva Online Filterhalter
Wird mit klassischen ÄKTA-Systemen verwendet. Der  Cytiva Online-Filterhalter ist zwischen Mischer und Injektionsventil angebracht.
Marke:  Cytiva 18-1112-44
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01700kg
Artikelnummer. 10650839
  • 648.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die benetzten Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die üblicherweise in der Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden, außer gegen 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran.
  • Enthält 1x Filter, der mit dem Filterhalter geliefert wird.
  • Filterhalter: Polyetheretherketon (PEEK)
  • Filter: Polypropylen (PP)
Spezifikation
Spezifikation
Classic ÄKTA
Polypropylen
20, 50 und 100 ml
1 Packung
Classic ÄKTA
Online-Filterhalter
1 x Filter (im Lieferumfang des Filters enthalten)