missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OOSP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA549127

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15633425

  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

OOSP1 Polyclonal antibody specifically detects OOSP1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OOSP1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
A8MZH6
OOSP1
KLH conjugated synthetic peptide between 82-108 amino acids from the C-terminal region of human OOSP1.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
OOSP1
oocyte secreted protein 1, pseudogene; OOSP1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
255649
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote