Learn More
Carl Roth™ Antistatische Polystyrol-Wägeschalen, undurchsichtig, blau
39.69 € - 113.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flat |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polystyrol |
Sterilität | Non-sterile |
Typ | Weighing Pan |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10057602
|
Carl Roth™
2150.1 |
100 mL |
60.62 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12607336
|
Carl Roth™
2149.2 |
20 mL |
39.69 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12617336
|
Carl Roth™
2159.2 |
330 mL |
113.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Flat | |
Polystyrol | |
Weighing Pan |
Ja | |
Non-sterile | |
Für feste und flüssige Stoffe |