Learn More
JULABO™ CORIO CD-BT5 Bad-/Umwälzthermostat .
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15410572
Change view
Click to view available options
Umgebungstemperatur:
5 bis 40°C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Umgebungstemperatur unitSize
15410572 5 bis 40°C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15410572 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9012305
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Julabo™ CORIO™ CD-BT5 Heizthermostat mit Badöffnung verfügt über hochwertige Badgefäße aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.
  • Modell für interne und externe Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Klassifizierung III (FL) gemäß DIN 12876-3
Anwendungen:
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr. Anwendungen zur externen Temperaturregelung in Kombination mit Messzellen, Photometern, Refraktometern, Polarimetern und mehr.
Spezifikation
Umgebungstemperatur 5 bis 40°C
Flussrate 15 l/min
Temperaturbereich 20 bis 100 °C
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Display LED
Heizleistung 2 kW
Max. Druck 0,35 bar
Modell CORIO CD-BT5
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (T x B x H) innen 15 x 15 x 15 cm
Abmessungen (L x B x H) 38 x 23 x 38 cm
Gewicht (metrisch) 5,5 kg