Learn More
Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15300645 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 200 μl
10 bis 1.000 μl
5 bis 350 μl
50 bis 1.200 μl
Farbcode:
Dunkelblau
Gelb
Hellblau
Orange
Purpur
Länge (metrisch):
5.1 cm
5.4 cm
6.85 cm
7.15 cm
Packungsgröße:
480 Stück
960 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbcode Länge (metrisch) unitSize
15300645 5 bis 350 μl Orange 5.4 cm 960 Stück
15310645 10 bis 1.000 μl Dunkelblau 7.15 cm 480 Stück
15340645 50 bis 1.200 μl Purpur 7.15 cm 480 Stück
15390635 0,5 bis 200 μl Gelb 5.1 cm 960 Stück
15330645 10 bis 1.000 μl Hellblau 6.85 cm 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15300645 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. LHB790354
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die optimale Mischung aus Kosten- und Platzersparnis, Anwenderfreundlichkeit und garantierter Reinheit. Sartorius™ Optifit Spitzen in FlexiBulk-Packungen beinhalten die gleichen qualitativ hochwertigen Optifit-Spitzen für den Einsatz mit der Biohit™ Pipetten in einer praktischen Verpackung. Erhältlich in Spitzenvolumen von 200, 350, 1000 und 1200 μl, einschließlich einer Ausführung mit weiter Öffnung.
Optifit Trinkgelder
  • Perfekte Passform und Abdichtung für höchstmögliche Genauigkeit und Präzision
  • Ergonomisches und leichtes Anbringen/Abnehmen der Spitze über die OptiLoad-Funktion in Sartorius Pipetten
  • Farbcodiert zur einfachen Zuordnung zu geeignet Sartorius Pipetten
  • Spitzen mit weiter Öffnung zur besseren Dosierung von schwierigen Proben wie viskosen Flüssigkeiten erhältlich
  • Vereinbar mit Picus™ NxT , Picus™ , eLINE™ , mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten und  die meisten anderen Pipettenmarker verwenden
  • Konform mit ISO 9001 ISO 14001 bzw ISO 13485-Qualitätsstandards
FlexiBulk Verpackung
  • Komfort und Kostenersparnis
    • Kombination der niedrigen Kosten von massenverpackten Spitzen mit Platzersparnis und verbesserter Anwenderfreundlichkeit
    • Reduziert die Verpackungsgröße um bis zu 40 % und reduziert den Verpackungsmüll um fast 50 %
    • Die Materialien in derFlexibulk-Packung sind zu 100 % für die Verwendung als Energieabfall geeignet
    • Auswahl& Platzorganisation für schnelle und einfache Aufnahme in das Gestell
    • Einfaches Öffnen und Schließen des Deckels für einfachen Zugriff auf die Spitzen und zu deren Schutz
  • Qualität und Reinheit
    • Enthält die gleichen, qualitativ hochwertigen Spitzen wie andere Verpackungsoptionen
    • Gewährleistete Spitzenreinheit mit chargenspezifischen Zertifikaten
    • Nichtsterile Spitzen sind zertifiziert frei von RNase, DNase und Endotoxinen
    • Herstellungsverfahren ISO Reinraumbedingungen der Klasse 8
    • Der Deckel sorgt für eine luftdichte Abdichtung während des Transports und für gesicherte Reinheit während der Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 bis 350 μl
Länge (metrisch) 5.4 cm
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für alltägliche Laborarbeiten
Format Großpackung
Farbcode Orange
Zur Verwendung mit (Geräte) Sartorius Picus NxT, Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Biohit
Produktlinie Optifit Flexibilität
Material Polypropylen