Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 GC-Hochleistungskapillarsäule
Marke:  Macherey-Nagel™ 726541.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10378301
  • 730.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
0,53 mm
Hochleistungs-GC-Kapillarsäule
Optima™ 5
340 °C
30 m
Gehäuse G27
0,8 mm
GC
1 μm