Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC-Kapillarsäule
Marke: Macherey-Nagel™ 725810.25
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
0,2 mm | |
GC Kapillarsäule | |
Ideal für Ionenfallen- und Qadrupol-MS-Detektoren | |
GC | |
0,2 μm | |
Je 1 |
G1, G2, G38 | |
0,4 mm | |
Optima™ 5 MS Accent | |
320°bis 340 °C | |
25 m |