Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 624 GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10431092 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
25 m
30 m
50 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
1,1 μm
1,4 μm
1,8 μm
3 μm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10431092 25 m 0,25 mm 1,4 μm 1 Stück
10236281 25 m 0,2 mm 1,1 μm 1 Stück
10705962 25 m 0,32 mm 1,8 μm 1 Stück
10640542 25 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
10167451 30 m 0,53 mm 3 μm 1 Stück
10318361 50 m 0,25 mm 1,4 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10431092 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726785.25
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Optima™ 624
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC)
Temperaturbereich 280°bis 300 °C
Filmdicke 1,4 μm
Länge (metrisch) 25 m
Menge Je 1