Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ FFAP GC-Kapillarsäule
Artikelnummer. 10345642 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
10345642 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
10398251 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10388061 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10385732 25 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10052941 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10276701 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10437862 30 m 0,53 mm 0,5 μm 1 Stück
10430702 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10716322 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10609771 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10358161 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
10706322 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
10358351 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
10470892 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10345642 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 726180.10
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 0,4 mm
Typ GC Kapillarsäule
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Stationäre Phase Optima™ FFAP
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) FAMEs-Analyse, Freie Carbonsäuren
Temperaturbereich 240°bis 250 °C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m
Menge Je 1