Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 0,5 mm |
| Typ | GC Kapillarsäule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Optima™ WAX |
| USP-Typ | Gehäuse G16 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse wässriger Lösungen, Wässrige Lösungen |
| Temperaturbereich | 240°bis 250 °C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 25 m |
| Menge | Je 1 |