Learn More
Thermo Scientific™ Wahlmöglichkeiten und Zubehör für Thermo Scientific™ Heracell™ 150i und 240i CO2 Inkubatoren
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Heracell 240i
Marke: Thermo Scientific™ 50065809
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Material: Edelstahl; Zur Verwendung mit: Heracell 240i
Spezifikation
Heracell 240i | |
Edelstahl | |
0.5 in. |
LED | |
Tablett | |
1,27 cm |