Learn More
OPTIZYME™ 10X Puffer 5, Fisher BioReagents™
Marke:  Fisher Bioreagents BP8088-1
Weitere Details : CAS : 0000-00-0 Netto-Gewicht : 0.01700kg
Artikelnummer. 11934862
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
Beschreibung
Beschreibung
1x Puffer-Zusammensetzung:
10 mM Tris HCl (pH 8.5 bei 37 °C),  10 mM MgCl2, 100 mM KCl, 0.1 mg/ml BSA
Spezifikation
Spezifikation
Buffer 5
5 x 1mL
-20°C
Flüssig
10mM Tris HCl (pH 8.5 at 37°C), 10mM MgCl2, 100mM KCl, 0.1mg/mL BSA
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation