Learn More
OPTIZYME™ XmnI (PdmI), Fisher BioReagents™
Marke: Fisher Bioreagents BP8052-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
5'...G A A N N^N N T T C...3'
3'...C T T N N^N N A A G...5'
Im Lieferumfang enthalten: 10x OPTIZYME Puffer 4
Bedingungen für 100 %-Aktivität:
- 1x OPTIZYME Puffer 4: 33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Mg-Acetat, 66 mM K-Acetat und 0.1 mg/ml BSA
- Bei 37 °C inkubieren
- Puffer 1: 20 – 50 %
- Puffer 2: 50 Bis 100 %
- Puffer 3: 0 Bis 20 %
- Puffer 4: 100 %
- Puffer 5: 0 Bis 20 %
Lagerungspuffer:
- 10 mM Tris-HCl (pH 7.5 bei 25 °C), 100 mM KCl, 1 mM DTT, 5 mM MgCl2, 0.2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
- 5'...GAA(N)4TTm5C G...3'
- 5'...m5C GAA(N)4TTm5C G...3'
Spezifikation
10 U/μl | |
37°C | |
>95 % der DNA-Fragmente können nach einer 50-fachen Überverdauung mit Xmnl ligiert und erneut geschnitten werden | |
500 U | |
XmnI |
10X OPTIZYME™ Buffer 4 | |
7.4 | |
10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 5mM MgCl2, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol | |
GAANN.NNTCC | |
Flüssig |