Learn More
OPTN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | OPTN |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897483
|
Proteintech
10837-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887483
|
Proteintech
10837-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
10837-1-AP recognizes 66 and 70-74 kDa band. The additional 70-74 kDa band is due to phosphorylation.
This gene encodes the coiled-coil containing protein optineurin. Optineurin may play a role in normal-tension glaucoma and adult-onset primary open angle glaucoma. Optineurin interacts with adenovirus E3-14. 7K protein and may utilize tumor necrosis factor-alpha or Fas-ligand pathways to mediate apoptosis, inflammation or vasoconstriction. Optineurin may also function in cellular morphogenesis and membrane trafficking, vesicle trafficking, and transcription activation through its interactions with the RAB8, huntingtin, and transcription factor IIIA proteins. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.Spezifikation
OPTN | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8K3K8, Q8R5M4, Q96CV9 | |
10133, 246294, 71648 | |
OPTN Fusion Protein Ag1272 | |
Primary | |
-20°C | |
OPTN |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
E3 14.7K interacting protein, FIP 2, FIP2, GLC1E, HIP 7, HIP7, Huntingtin yeast partner L, HYPL, NEMO related protein, NRP, optineurin, OPTN, TFIIIA INTP | |
Optn | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |