Learn More
OR10AD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562089
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15719891
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NKEIKEAMVR ALGRTRLAQP QSV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 70%.
OR10AD1 Polyclonal antibody specifically detects OR10AD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
OR10AD1
Polyclonal
Unconjugated
OR10AD1
olfactory receptor 10AD1; olfactory receptor family 10 subfamily AD member 1; olfactory receptor OR12-1; olfactory receptor, family 10, subfamily AD, member 1 pseudogene; OR10AD1; OR10AD1P; OR12-1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
121275
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NGE0
OR10AD1
Recombinant protein corresponding to Human OR10AD1