missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OR10G3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554075

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15732011

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MERINSTLLT AFILTGIPYP LRLRTLF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 70%, Rat - 67%.

OR10G3 Polyclonal antibody specifically detects OR10G3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

OR10G3
Polyclonal
Unconjugated
OR10G3
Olfactory receptor 10G3; olfactory receptor family 10 subfamily G member 3; olfactory receptor OR14-40; olfactory receptor, family 10, subfamily G, member 3; OR10G3; OR14-40
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
26533
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NGC4
OR10G3
Recombinant protein corresponding to Human OR10G3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only