Learn More
OR10H5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA548396
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15632695
  • 473.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OR10H5 Polyclonal antibody specifically detects OR10H5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OR10H5
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q8NGA6
OR10H5
KLH conjugated synthetic peptide between 245-273 amino acids from the C-terminal region of human OR10H5.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
OR10H5
Olfactory receptor 10H5; olfactory receptor family 10 subfamily H member 5; olfactory receptor OR19-25; Olfactory receptor OR19-26; olfactory receptor, family 10, subfamily H, member 5; OR10H5; OR19-25; OR19-26
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
284433
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles