Learn More
OR10J3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560175
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15778011
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LKPKSQSSLG QDRLISVTYT HHSPTEPCCV QPEEQGGQRC SAQSRGAKNS VSLMKRGCEG FSFAFINMY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 29%, Rat - 30%.
OR10J3 Polyclonal antibody specifically detects OR10J3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
OR10J3
Polyclonal
Unconjugated
OR10J3
Olfactory receptor 10J3; olfactory receptor family 10 subfamily J member 3; olfactory receptor OR1-25 pseudogene; olfactory receptor, family 10, subfamily J, member 3 pseudogene; OR10J3; OR10J3P; OR1-25
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
441911
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q5JRS4
OR10J3
Recombinant protein corresponding to Human OR10J3