Learn More
OR10Z1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563519
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15761292
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GQTNVTSWRD FVFLGFSSSG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 65%, Rat - 65%.
OR10Z1 Polyclonal antibody specifically detects OR10Z1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
OR10Z1
Polyclonal
Unconjugated
OR10Z1
Olfactory receptor 10Z1; olfactory receptor family 10 subfamily Z member 1; olfactory receptor OR1-15; olfactory receptor, family 10, subfamily Z, member 1; OR10Z1; OR1-15
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
128368
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NGY1
OR10Z1
Recombinant protein corresponding to Human OR10Z1