Learn More
OR52I1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA549176
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15623475
  • 472.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OR52I1 Polyclonal antibody specifically detects OR52I1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OR52I1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q8NGK6
OR52I1
KLH conjugated synthetic peptide between 212-240 amino acids from the C-terminal region of human OR52I1.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
OR52I1
Olfactory receptor 52I1; olfactory receptor family 52 subfamily I member 1; olfactory receptor OR11-13; olfactory receptor, family 52, subfamily I, member 1; OR11-13; OR52I1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
390037
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles