Learn More
OR5V1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA561290
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15729111
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KDIKEAVKTI GSKWQPPISS LDSKLTY Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 63%, Rat - 63%.
Odorant receptor.
Spezifikation
Spezifikation
OR5V1
Polyclonal
Unconjugated
OR5V1
6M1-21; hs6M1-21; Olfactory receptor 5V1; olfactory receptor family 5 subfamily V member 1; olfactory receptor OR6-26; olfactory receptor, family 5, subfamily V, member 1; OR5V1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81696
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9UGF6
OR5V1
Recombinant protein corresponding to Human OR5V1