missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OR6N1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16610445 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16610445 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16610445 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5103990

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total OR6N1.

Olfactory receptors function by associating with odorant molecules to launch a neuronal response that elicits the perception of smell. Olfactory receptor genes are unevenly dispersed among 51 loci on 21 human chromosomes, and are composed of 172 subfamilies. OR6N1 (olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 1), also known as olfactory receptor OR1-22, is a 312 amino acid multi-pass membrane protein belonging to the G-protein coupled receptor 1 family. As the largest family in the genome, the G-protein coupled receptor 1 family originated from single coding-exon genes. Encoded by a gene that maps to human chromosome 1q23.1, OR6N1 functions as an odorant receptor. Like many hormone and neurotransmitter receptors, OR6N1 shares a 7-transmembrane domain structure and recognizes G protein-mediated transduction of odorant signals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OR6N1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen OR6N1
Gen-Zugriffsnummer Q8NGY5
Gen-Alias Olfactory receptor 6N1; olfactory receptor family 6 subfamily N member 1; olfactory receptor OR1-22; olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 1; OR1-22; OR6N1
Gensymbole OR6N1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human OR6N1(Accession Q8NGY5), corresponding to amino acid residues S243-R293.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 128372
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.