Learn More
OR6N2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15721112
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: SLRNKEIIKA IKRTIFQKGD KASLAH Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 69%, Rat - 69%.
Odorant receptor.
Spezifikation
Spezifikation
OR6N2
Polyclonal
Unconjugated
OR6N2
Olfactory receptor 6N2; olfactory receptor family 6 subfamily N member 2; olfactory receptor OR1-23; olfactory receptor, family 6, subfamily N, member 2; OR1-23; OR6N2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
81442
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8NGY6
OR6N2
Recombinant protein corresponding to Human OR6N2