Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orange G
Catalog Number p-3756581
19.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
131850556
disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1936-15-8
C16H10N2Na2O7S2
452.36
MFCD00012457
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Acid Orange 10, 7-Hydroxy-8-(phenylazo)-1, 3-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16230
131850556
disodium (8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-7,8-dihydronaphthalene-1,3-disulfonate
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Orange G
Schmelzpunkt 141.0°C
Namenshinweis Pure
Beilstein 16, 300
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol and diethyl ether
Formelmasse 452.35
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g