Learn More
Orange G, Elektrophoresequalität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415059
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415059 25 g 25 Gramm
15425059 100 g 100 Gramm
15435059 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415059 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62743.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kollagenfärbung für Bindegewebe
Collagen stain for connective tissue
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1936-15-8
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.36
MDL-Nummer MFCD00012457
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym C.I. 16230; Acid Orange 10
PubChem CID 131850556
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G
Beilstein 4120705
Löslichkeitsinformationen Soluble in water or methyl cellosolve; Slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name Dinatrium-(8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaphthalin-1,3-disulfonat
Formelmasse 452.38
Güte Elektrophorese
Farbe Orange bis Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver