Learn More
Orange G Natriumsalz, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11442582 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11442582 100 g
11432582 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442582 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215178780
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 1936-15-8
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.36
MDL-Nummer MFCD00012457
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym Acid orange 10, 7- hydroxy-8- phenylazo-1, 3- naphthalenedisulfonic acid
PubChem CID 131850556
IUPAC-Name Dinatrium-(8Z)-7-oxo-8-(2-phenylhydrazin-1-yliden)-7,8-dihydronaphthalin-1,3-disulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=CC=CC=C3)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orange G Sodium Salt
Formelmasse 452.4
Menge 100 g