missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ORC4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13412197
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13412197 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13412197 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA528084

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The origin recognition complex (ORC) is a highly conserved six subunit protein complex essential for the initiation of the DNA replication in eukaryotic cells. Studies in yeast demonstrated that ORC binds specifically to origins of replication and serves as a platform for the assembly of additional initiation factors such as Cdc6 and Mcm proteins. This gene encodes a subunit of the ORC complex. Several alternatively spliced transcript variants, some of which encode the same protein, have been reported for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ORC4
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.77 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Gen ORC4
Gen-Zugriffsnummer O43929
Gen-Alias HSORC4; mMmORC4; Orc4; ORC4L; Orc4P; Origin recognition complex subunit 4; origin recognition complex, subunit 4; origin recognition complex, subunit 4 homolog; origin recognition complex, subunit 4-like
Gensymbole ORC4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human ORC4L. The exact sequence is proprietary.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5000
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.