Learn More
Orcein, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076514
20.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1400-62-0
C28H24N2O7
500.507
MFCD00062310
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
5386447
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1400-62-0
C28H24N2O7
500.507
MFCD00062310
VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
orcein, pacein, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methyl-anilino-1,9-dimethyl-dibenzofuran-3,7-dione, 2,8-bis 2,4-dihydroxy-6-methylanilino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione, unii-655waw52f4, orcein 1g, c.i. natural red 28, ncistruc1_000110, ncistruc2_001941, 2,4-dihydroxy-6-methylphenylamino-1,9-dimethyldibenzo b,d furan-3,7-dione
5386447
2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dion
CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Roter Farbstoff, der in der Mikroskopie als Mittel für die Färbung von Flagellen sowie für den Nachweis von elastischem Gewebe in Sputum verwendet wird.
It is a red dye used in microscopy as a mordant for the staining of flagella, as well as for detecting elastic tissue in sputum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Orcein
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,alcohol,acetic acid (red color),and dilute aqueous alkali (blue-violet color). Insoluble in water.
Physikalische Form Pulver