Learn More
Oregon Pestizidmischung 6 600 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313267
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313267 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313267 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000236AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet
CAS 30560-19-1, 2921-88-2, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate∣Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Malathion∣Naled∣Parathion-methyl∣Phosmet
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 600 μg/mL∣Chlorpyrifos 600 μg/mL∣Diazinon 600 μg/mL∣Dichlorvos 600 μg/mL∣Dimethoate 600 μg/mL∣Ethoprophos 600 μg/mL∣Malathion 600 μg/mL∣Naled 600 μg/mL∣Parathion-methyl 600 μg/mL∣Phosmet 600 μg/mL