Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orexin A, Mensch, Rind, Ratte, Maus
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J65378.|D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 15426869
  • 386.00 € / 0.50 Milligramm
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
appetite regulation, wakefulness, locomotor activity, hypothalamic-pituitary-adrenal activity, and pain thresholds. Orexin signaling is activated by nutrient depletion, causing an increase in food intake by delaying the signals of satiety. It activates the orexin-1 and -2 receptors with equal affinity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine, Mouse, Rat
-30°C to -10°C
3561.09
0.5 mg
HPLC
Fest
Orexin A, human, bovine, rat, mouse
RUO - research use only
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke