Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orexin B, Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
145.00 € - 272.00 €
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15436729
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J65110.!D
0.5 mg
145.00 €
0.50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15446729
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J65110.M^
1 mg
272.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Orexin is a neuropeptide that modulates the energy and metabolism balance. The effects of orexin are mediated by one of the two G protein-coupled receptors, orexin receptor 1 or 2. OXRs are expressed in oxinergic projection areas of the brain and regulate food intake by reducing systemic and brain signals that drive over-eating. Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human orexin receptor 1, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 70% homology with the rat and mouse gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke