missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Org 27569, Tocris Bioscience™

Potent allosteric CB1 modulator

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 295710

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13412134

  • 231.01 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent CB 1 receptor allosteric modulator (pEC 50 = 8.24). Significantly increases binding of the CB 1 agonist [ 3 H]CP 55.940 (pK b = 5.67) and decreases binding of the CB 1 inverse agonist [ 3 H]SR 141716A (pK b = 5.95). Inhibits CB 1 receptor antagonist efficacy in vitro (pK b = 7.57).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

868273-06-7
409.958
5-chloro-3-ethyl-n-4-piperidin-1-yl phenethyl-1h-indole-2-carboxamide, 5-chloro-3-ethyl-1h-indole-2-carboxylic acid 2-4-piperidin-1-yl phenylethyl amide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-piperidin-1-yl phenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide, d05qtx, org hplc, 5-chloro-3-ethyl-1h-indole-2-carboxylic acid 2-4-piperidin-1-ylphenyl ethyl amide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-piperidin-1-ylphenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-1-piperidinyl phenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide
5-chloro-3-ethyl-N-[2-(4-piperidin-1-ylphenyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxamide
C24H28ClN3O
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
44828492
CCC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)Cl)C(=O)NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4

Spezifikation

Org 27569
868273-06-7
5-chloro-3-ethyl-n-4-piperidin-1-yl phenethyl-1h-indole-2-carboxamide, 5-chloro-3-ethyl-1h-indole-2-carboxylic acid 2-4-piperidin-1-yl phenylethyl amide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-piperidin-1-yl phenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide, d05qtx, org hplc, 5-chloro-3-ethyl-1h-indole-2-carboxylic acid 2-4-piperidin-1-ylphenyl ethyl amide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-piperidin-1-ylphenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide, 5-chloro-3-ethyl-n-2-4-1-piperidinyl phenyl ethyl-1h-indole-2-carboxamide
CCC1=C(NC2=C1C=C(C=C2)Cl)C(=O)NCCC3=CC=C(C=C3)N4CCCCC4
409.958
409.95
10mg
C24H28ClN3O
AHFZDNYNXFMRFQ-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-3-ethyl-N-[2-(4-piperidin-1-ylphenyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxamide
44828492
>99%
Videos