Learn More
Organometallischer Ölstandard,21 -Element für die Verschleißmetallanalyse, SPEX CertiPrep™
Shop All SPEX Certiprep ProductsDescription
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Ag | 900μg/g |
| Al | 900μg/g |
| B | 900μg/g |
| Ba | 900μg/g |
| Ca | 900μg/g |
| Cd | 900μg/g |
| Cr | 900μg/g |
| Cu | 900μg/g |
| Fe | 900μg/g |
| Mg | 900μg/g |
| Mn | 900μg/g |
| Mo | 900μg/g |
| Na | 900μg/g |
| Ni | 900μg/g |
| P | 900μg/g |
| Pb | 900μg/g |
| Si | 900μg/g |
| Sn | 900μg/g |
| Ti | 900μg/g |
| V | 900μg/g |
| Zn | 900 μg/g |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 21 Standard für Öl-Element |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Grundöl 75 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Menge | 50 g |
| Güte | Öl |
Produkt nur für den Laborgebrauch