Learn More
Organophosphor-Pestizidmischung 573 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phoxim∣Triazophos |
| CAS | 30560-19-1, 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 13194-48-4, 42509-80-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acephate∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate∣Phoxim∣Triazophos |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Isazofos 100 μg/mL∣Isocarbofos 100 μg/mL∣Isofenphos-methyl 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phorate 100 μg/mL∣Phoxim 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL |