Learn More
Organophosphor-Pestizidmischung 597 100 μg/ml in Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acephate∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethion∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 30560-19-1, 333-41-5, 62-73-7, 60-51-5, 563-12-2, 121-75-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acephate∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethion∣Malathion∣Methamidophos∣Methidathion∣Monocrotophos∣Omethoate∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Ethyl Acetate |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methamidophos 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Monocrotophos 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL |