Learn More
B Braun™ Original Perfursor Spritze
Aus Polypropylen. B Braun™ Original Perfusor™ Spritzen mit ovaler Griffplatte ermöglichen eine bessere Handhabung der Spritze und verhindern das Rutschen. Der hochtransparenter Spritzenkörper und die konstratreichen Graduierungen mit permanenten Markierungen sorgen für eine optimale Lesbarkeit.
Marke: B Braun™ 8728844F
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.96900kg
Beschreibung
3-teilige Spritze für Infusionspumpen- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Spritzenkörper
- Graduierung mit hohem Kontrast (permanente Markierungen, ideale Lesbarkeit, Graduierung in ml)
- Zentrischer Luer-Lock-Konus für das Anbringen einer Nadel oder für den Anschluss an andere medizinische Produkte (Infusionsschläuche)
- Ovale Griffplatte für eine bessere Handhabung der Spritze und zur Vermeidung des Rollens
- Sicherer Kolben-Rücklaufstopp
- Minimales Restvolumen
- Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Ansaugen oder Infusion von Wirkstofflösungen aus synthetischem Material (frei von Naturlatex)
- Erhältlich mit Aspirationsnadel
Spezifikation
Polypropylene | |
Ohne Aspirationsnadel | |
100/Packung | |
Luer Lock |
Infusionspumpen | |
100/Packung | |
50 ml | |
Ja |