Learn More
B Braun™ Original Perfusor™ Spritzen mit Aspirationsnadel
Diese 3-teilige Spritze eignet sich für Infusionspumpen. B Braun™ Original Perfusor™ Spritzen mit Aspirationsnadel ermöglichen eine Verlangsamung der Infusion von Medikamentenlösungen bei Patienten.
3.66 € - 409.16 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10346534
|
B Braun™
8728810F |
50 ml |
3.66 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10294072
|
B Braun™
8728810F |
50 ml |
409.16 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10106073
|
B Braun™
8728623 |
20 ml |
129.32 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Kontrastreiche Graduierung
- Permanentmarker für Lesbarkeit
- Graduierung in ml-Inkrementen