Learn More
ABEBA™ Original Plus Weiße Arbeitsclogs OB
Die ABEBAtrade; Original Plus weißen Arbeitsclogs OB sind waschbar bei 30 Grad und verfügen über einen faltbaren Fersenriemen sowie eine rutschfeste TPU-Außensohle.
58.27 €
Spezifikation
Schnallenmaterial | Edelstahl |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD |
Verschlusstyp | Faltbarer Fersenriemen |
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16378181
|
ABEBA™
37521/36 |
36 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388181
|
ABEBA™
37521-37 |
37 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398181
|
ABEBA™
37521-38 |
38 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308191
|
ABEBA™
37521/39 |
39 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318191
|
ABEBA™
37521-40 |
40 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328191
|
ABEBA™
37521/41 |
41 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338191
|
ABEBA™
37521-42 |
42 |
58.27 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliQualität, Komfort, Langlebigkeit/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, OB SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliFaltbarer Fersenriemen, verstellbar/liliKeimfrei gemacht/li/ulSpezifikation
Edelstahl | |
Faltbarer Fersenriemen | |
Mikrofaser | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
1 Paar | |
Wasser |
CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC, ESD | |
Weiß | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend | |
Clogs | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |