Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8135BN ROSS™ flache pH-Kombinationselektrode
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8135BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
Die 8135BN ROSS pH-Kombinationselektrode mit flacher Oberfläche misst den pH-Wert von weichen, feuchten festen und halbfesten Oberflächen wie Agar-Gelplatten, Fleisch, Brotteig und ähnlichen Proben. Mit einer Drift von weniger als 0,002 pH pro Tag und minimierter Neukalibrierung funktioniert diese Elektrode auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt.
- Material: Epoxidschaft
- pH-Bereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Interne Referenz: ROSS
- Diaphragma: Glasfaser
- Abmessungen: 120 x 12mm
- pH-Genauigkeit: 0,01
- Fülllösung: Orion 810007
- Durchmesser der Verschlusskappe: 16mm
- Kleine Proben können in Mikro-Probengefäße gegeben werden
- Flache Elektrodenspitze
Lieferumfang: Eine 60 ml-Flasche ROSS Fülllösung, 810007 und Ausgusskappe
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit BNC-Anschluss |
| Anschlusstypen | BNC |
| Diaphragma | Glasfaser |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | pH-Kombinationselektrode mit flacher Oberfläche, BNC-Anschluss |
| Abweichung | < 0.002pH/day |
| Art der Fülllösung | 3M KCl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-pH-Messgerät, BNC-Anschluss |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.