Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8135BN ROSS™ flache pH-Kombinationselektrode
Die Thermo Scientific™ Orion 8135BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
349.00 € - 471.00 €
Spezifikation
Diaphragma | Glasfaser |
---|---|
Material | Epoxy Körper |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 100 °C° |
Abweichung | < 0.002pH/day |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10468932
|
Thermo Scientific™
8135BN |
BNC |
349.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10448722
|
Thermo Scientific™
8135SC |
Schraubverschluss |
471.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 8135BN ROSS pH-Kombinationselektrode liefert in unter 30 Sekunden auf pH 0,01 stabile Messwerte.
Die Messergebnisse sind im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden um bis zu fünfmal genauer.
- Material: Elektrodenkörper aus Epoxidharz
- pH-Bereich: 0 bis 14; Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Internes Bezugssystem: ROSS
- Diaphragma: Glasfaser
- Abmessungen: 120 x 12 mm
- Genauigkeit pH-Wert: 0.01; Fülllösung: Orion 810007
- Misst den pH-Wert weicher und feuchter fester und halbfester Oberflächen wie Agar-Gelplatten, Fleisch, Brotteig und ähnlichen Proben
- Kleine Proben können in Mikro-Probengefäße gegeben werden
- Funktioniert auch bei Proben, deren Temperaturunterschied 50 °C oder mehr beträgt
- Drift liegt unter pH 0.002 pro Tag, sodass eine Neukalibrierung nicht oft erforderlich ist
- Flache Elektrodenspitze
- Kappendurchmesser: 16 mm
Spezifikation
Glasfaser | |
0 bis 14 | |
< 0.002pH/day | |
ROSS | |
Kurzzeitlagerung (bis zu einer Woche): Lagern Sie die Elektroden in ROSS pH-Elektroden-Aufbewahrungslösung (Kat.- Nr. 810001) oder Standard-Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, Kat. Nr. 910001. ROSS Lagerungslösung für pH-Elektroden verbessertet die Elektrodenleistung. Langzeitlagerung (über eine Woche lang): Die Referenzkammer füllen und die Füllöffnung sorgfältig verschließen. Das Sensorelement und das Referenzdiaphragma mit der Schutzkappe, Hülse oder Vorratsflasche abdecken, in die einige Tropfen Aufbewahrungslösung gegeben wurden. Eine gelagerte Elektrode muss vor der Benutzung wie eine neue Elektrode präpariert werden. | |
0.47 in. | |
16mm |
Epoxy Körper | |
0 °C° bis 100 °C° | |
3M KCl | |
0,01 | |
32 ° bis 212 ° F | |
12mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.